Learn More
2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophényl)-4-nitrobenzèneacétonitrile, TRC
Code produit 30384977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384977 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384977 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43413550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloro-alpha-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile
CAS 103317-59-5
Formule moléculaire C14H7Cl3N2O2
Quantité 50 g
Synonyme Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitro-, 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-nitrobenzeneacetonitrile, (RS)-(4-Chlorophenyl)(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)acetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C14H7Cl3N2O2/c15-9-3-1-8(2-4-9)11(7-18)14-12(16)5-10(19(20)21)6-13(14)17/h1-6,11H
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)c1
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)-2-(2,6-dichloro-4-nitrophényl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 341.58
Poids de la formule 339.9573