Learn More
2’,6’-sichloroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312486 5 g 5g
11302486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06348.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2040-05-3 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
2',6'-Dichloroacetophenone is is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′,6′-dichloroacétophénone est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2040-05-3
Numéro MDL MFCD00016339
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',6'-Dichloroacetophenone
Point de fusion 41°C to 44°C
Point d’ébullition 176°C to 180°C (83 mmHg)
Formule moléculaire C8H6Cl2O
Quantité 5 g
Beilstein 2440104
Synonyme 2',6'-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethanone, 2,6-dichloroacetophenone, 1-2,6-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro acetophenone, 1-acetyl-2,6-dichlorobenzene, zlchem 1084, pubchem12362, acmc-1cobf
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI HYBDSXBLGCQKRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Nom IUPAC 1-(2,6-dichlorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 189.04
CID PubChem 74877
Poids de la formule 189.04
Pourcentage de pureté 98%