Learn More
2,6-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10237063 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10237063 25 g Flacon en verre 25g
10676102 100 g Flacon en verre 100g
10223950 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10237063 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113100250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.20€
    23.65€ / 25g
    Économisez 3.55€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 608-31-1 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-31-1
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 162.01
Numéro MDL MFCD00007675
Clé InChI JDMFXJULNGEPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzenamine, 2,6 dichloraniline, 2,6-dichloro aniline, 2,6-dichloranilin, 2,6-dichloro-phenylamine, 2,6-dichlorophenylamine, 2,5-dichlorobenzoic acid pestanal, clonidine impurity c, 2,6-dichloro-aniline
CID PubChem 11846
ChEBI CHEBI:46630
Nom IUPAC 2,6-dichloroaniline
SMILES NC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloroaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 35.0°C to 39.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 228.0°C
Point d’éclair 118°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3NH2
Quantité 25 g
Beilstein 12, 626
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6g/L (20°C); 2.6g/L (40°C)
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichloroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.