Learn More
2,6-Dichlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470873 500 g 500g
11450873 25 g 25g
11460873 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470873 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13295.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 83-38-5 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-38-5
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.008
Numéro MDL MFCD00003307
Clé InChI DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,6-dichloro, ccris 6014, 2,6-dichloro benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyde, 2,6-dichloro-benzaldehyd, 2,6-dichlorbenzaldehyd, pubchem8225, acmc-1bkey, 2,6dichloro-benzaldehyde, benzaldehyde,6-dichloro
CID PubChem 6737
Nom IUPAC 2,6-dichlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzaldehyde
Point de fusion 69°C to 73°C
Point d’ébullition 124°C (10 mmHg)
Point d’éclair 135°C (275°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 386477
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 98%