Learn More
2,6-Dichlorobenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 83-38-5 |
| Formule moléculaire | C7H4Cl2O |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | o,o'-Dichlorobenzaldehyde, NSC 7193 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1C=O |
| Nom IUPAC | 2,6-dichlorobenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.01 |
| Poids de la formule | 173.9639 |