Learn More
2,6-Dichlorobenzaldoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484060 5 g 5g
11470143 25 g 25g
11480143 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484060 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11351.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25185-95-9 | C7H5Cl2NO | 190.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25185-95-9
Formule moléculaire C7H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 190.02
Numéro MDL MFCD00013938
Clé InChI YBSXDWIAUZOFFV-ONNFQVAWSA-N
Synonyme 2,6-dichlorobenzaldoxime, 2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorobenzaloxime, 2,6-dichloro benzyloxime, z-2,6-dichlorobenzaldehyde oxime, 2,6-dichlorophenyl hydroxyimino methane, z-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, z-2,6-dichlorobenzaldehydeoxime, e-n-2,6-dichlorophenyl methylidene hydroxylamine, e-2,6-dichlorobenzaldehyde oxime
CID PubChem 9581041
Nom IUPAC (NE)-N-[(2,6-dichlorophényl)méthylidène]hydroxylamine
SMILES O\N=C\C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzaldoxime
Point de fusion 147°C to 151°C
Quantité 5 g
Beilstein 2046662
Poids de la formule 190.03
Pourcentage de pureté 97%