Learn More
Chlorure de 2,6-dichlorobenzène-1-sulfonyle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10581123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10581123 1 g 1g
10059551 10 g 10g
10367404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10581123 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00344DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 6579-54-0
Formule moléculaire C6H3Cl3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 245.498
Numéro MDL MFCD00052311
Clé InChI WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, unii-8523kf52zn, benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzene sulfonyl chloride, pubchem5117, acmc-209ns8
CID PubChem 522183
Nom IUPAC Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Cl2C6H3SO2Cl
Quantité 1 g
Poids de la formule 245.51
Pourcentage de pureté 95%