Learn More
Acide 2,6-dichlorobenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Reagent used for palladium-catalyzed stille and suzuki-miyaura cross-couplings, palladium (pd)-catalytized reactions. Reagent used in preparation of common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif utilisé pour les couplages croisés de Stille et de Suzuki-Miyaura catalysés par le palladium (pd). Réactif utilisé pour la préparation de composants communs pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid |
| Point de fusion | 151°C to 152°C |
| Quantité | 250 mg |
| Beilstein | 4802506 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 190.82 |
| Pourcentage de pureté | 95% |