Learn More
Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11447497
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
11447497 5 g 5g
11437497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11447497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15615.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6579-54-0
Formule moléculaire C6H3Cl3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 245.498
Numéro MDL MFCD00052311
Clé InChI WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulfonylchloride, 2,6-dichlorophenylsulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzenesulphonyl chloride, unii-8523kf52zn, benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-dichlorobenzene sulfonyl chloride, pubchem5117, acmc-209ns8
CID PubChem 522183
Nom IUPAC Chlorure de 2,6-dichlorobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 51°C to 55°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1531023
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 245.51
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..