Learn More
Acide 2,6-dichlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428823 25 g 25g
11474060 5 g 5g
11438823 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428823 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10542.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-30-6 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-30-6
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
Numéro MDL MFCD00002418
Clé InChI MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
CID PubChem 5758
ChEBI CHEBI:48623
Nom IUPAC Acide 2,6-dichlorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzoic acid
Point de fusion 141°C to 145°C
Quantité 25 g
Beilstein 973858
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 98%