Learn More
Acide 2,6-dichlorobenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10454375 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10454375 10 g Flacon en verre 10g
10000740 25 g Flacon en verre 25g
10306180 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10454375 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113200100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50-30-6 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-30-6
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
Numéro MDL MFCD00002418
Clé InChI MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
CID PubChem 5758
ChEBI CHEBI:48623
Nom IUPAC Acide 2,6-dichlorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorobenzoic acid
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 141.0°C to 145.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 09, 343
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichlorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.