Learn More
Acide 2,6-dichlorobenzoïque, TRC
Code produit 30371865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371865 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371865 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4319605G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzoic acid
CAS 50-30-6
Formule moléculaire C7 H4 Cl2 O2
Quantité 5 g
Synonyme 2,6-Dichlorobenzoic acid, NSC 76599
Formule InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
Nom IUPAC Acide 2,6-dichlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
Poids de la formule 189.9588