Learn More
Acide 2,6-dichlorobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichlorobenzoic acid |
| CAS | 50-30-6 |
| Formule moléculaire | C7 H4 Cl2 O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2,6-Dichlorobenzoic acid, NSC 76599 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1c(Cl)cccc1Cl |
| Nom IUPAC | Acide 2,6-dichlorobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.01 |
| Poids de la formule | 189.9588 |