Learn More
2,6-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11417207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11417207 25 g 25g
11464060 10 g 10g
11427207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11417207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14986.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1194-65-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,6-dichlorobenzonitrile in which Q-amino-G- chlorobenzonitrile is used as starting material. And it is used for the synthesis of diclofenac sodium oxacillin and guanabenz acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-dichlorobenzonitrile dans lequel le Q-amino-G-chlorobenzonitrile est utilisé comme matière de départ. Et il est utilisé pour la synthèse de l’oxacilline de sodium diclofénac et de l’acétate de guanabenz.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,018 g/l).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1194-65-6
Formule moléculaire C7H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 172.008
Numéro MDL MFCD00001781
Clé InChI YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dichlobenil, dichlobanil, casoron, prefix d, benzonitrile, 2,6-dichloro, casaron, du-sprex, decabane, surfassol, casoron 133
CID PubChem 3031
ChEBI CHEBI:943
Nom IUPAC 2,6-dichlorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzonitrile
Point de fusion 143°C to 147°C
Point d’ébullition 270°C
Odeur Aromatic
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1909167
Merck Index 14,3042
Poids de la formule 172.01
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichlorobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichlobenil