Learn More
2,6-dichlorobenzothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368325 5 g 5g
11358325 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368325 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10256.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3622-23-9 | C7H3Cl2NS | 204.068 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3622-23-9
Formule moléculaire C7H3Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 204.068
Numéro MDL MFCD00044101
Clé InChI QDZGJGWDGLHVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorobenzothiazole, 2,6-dichlorobenzo d thiazole, benzothiazole, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzothiazole, 2,6-dichloro benzothiazole, pubchem17324, acmc-1adss, ksc490o9j
CID PubChem 77176
Nom IUPAC 2,6-dichloro-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzothiazole
Point de fusion 94°C to 98°C
Quantité 5 g
Beilstein 127749
Poids de la formule 204.08
Pourcentage de pureté 97%