Learn More
Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-104375 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10216050 10 mL Flacon en verre 10mL
10002350 50 mL Flacon en verre 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10216050 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 182060100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4659-45-4
Formule moléculaire C7H3Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 209.46
Numéro MDL MFCD00000662
Clé InChI JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
CID PubChem 78392
Nom IUPAC Chlorure de 2,6-dichlorobenzoyl
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorobenzoyl chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18°C
Couleur Incolore à jaune ou rose
Densité 1.4500g/mL
Point d’ébullition 142°C to 143°C (21.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3COCl
Indice de réfraction 1.5590 to 1.561
Quantité 10 mL
Beilstein 09, 343
Gravité spécifique 1.45
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,slightly soluble in heptane
Poids de la formule 209.46
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.