Learn More
2,6-Dichlorobenzylamine, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472290 25 g 25g
11452290 1 g 1g
11462290 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29274.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6575-27-5 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6575-27-5
Formule moléculaire C7H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 176.04
Numéro MDL MFCD00047928
Clé InChI VLVLNNQMURDGPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorobenzylamine, 2,6-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorophenyl methylamine, 1-2,6-dichlorophenyl methanamine, pubchem15690, 2,6-dichloro-benzylamine, acmc-20ao98, chembl13305, benzenemethanamine,2,6-dichloro
CID PubChem 485432
Nom IUPAC (2,6-dichlorophényl)méthanamine
SMILES NCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorobenzylamine
Odeur Amine-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 176.05
Pourcentage de pureté ≥97%