Learn More
2,6-Dichloroformanilide, TRC
Code produit 30387798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387798 10 g
30370656 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30387798 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43440010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10113-35-6
Formule moléculaire C7H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 190.03
Synonyme 2,6-Dichloro-N-formylaniline, 2,6-Dichloroformanilide, 2,6-Dichlorophenylformamide, 2',6'-Dichloroformanilide, N-(2,6-Dichlorophenyl)formamide
SMILES Clc1cccc(Cl)c1NC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloroformanilide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5Cl2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-4H,(H,10,11)
Poids de la formule 188.9748