Learn More
Acide 2,6-dichlorohexanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichlorohexanoic Acid |
| CAS | 5077-75-8 |
| Formule moléculaire | C6H10Cl2O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10Cl2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C(Cl)CCCCCl |
| Nom IUPAC | acide 2,6-dichloroéexanoïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.05 |
| Poids de la formule | 184.0058 |