Learn More
2,6-Dichloroindophénol Sel de sodium Dihydraté, TRC
Code produit 17943415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943415 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17943415 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4359081G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloroindophenol Sodium Salt Dihydrate
CAS 1082681-24-0
Formule moléculaire C12H6Cl2NNaO2 . 2[H2O]
Quantité 1 g
Synonyme [p-[(3,5-Dichloro-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)amino]phenoxy]- (7CI), 2,6-
Formule InChI InChI=1S/C12H7Cl2NO2.Na.H2O/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;;/h1-6,16H;;1H2
SMILES [Na].O=C1C(Cl)=CC(=NC2=CC=C(O)C=C2)C=C1Cl.O
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-((4-hydroxyphényl)imino)cyclohexa-2,5-dien-1-one, hydrate de sel de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 326.12
Poids de la formule 324.99