Learn More
2,6-dichloroindophénol, hydrate de sel de sodium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate |
| Spectre IR | Authentique |
| Perte à la dessiccation | 14% max. (1 g, 120°C) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Compatibilité | For determination of ascorbic acid: Passes Test |
| Plage de pourcentage du dosage | 98+% |
| Couleur | Vert foncé |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol |
| Quantité | 1 g |
| Forme physique | Poudre |
| Afficher plus |