Learn More
2,6-dichloroindophénol, hydrate de sel de sodium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636932 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
1g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636932 10 g Flacon en verre 10g
10051830 1 g Flacon en verre 1g
10746161 25 g Flacon en verre 25g
11985591 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10636932 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152870100
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1266615-56-8 | C12H6Cl2NNaO2 | 290.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1266615-56-8
Formule moléculaire C12H6Cl2NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 290.07
Numéro MDL MFCD00150014
Clé InChI CVSUAFOWIXUYQA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Tillman's reagent hydrate
CID PubChem 23696612
SMILES [Na+].[O-]C1=CC=C(C=C1)N=C1C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 14% max. (1 g, 120°C)
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité For determination of ascorbic acid: Passes Test
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Couleur Vert foncé
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
Nom IUPAC Sodium ;4-[(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)amino]phénolate ; dihydraté
Poids de la formule 290.07
Pourcentage de pureté ≥98%