Learn More
Alcool de 2,6-dichlorophénéthyl, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10222322 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10222322 5 g Flacon en verre -
10028831 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10222322 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 350760050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30595-79-0 | C8H8Cl2O | 191.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30595-79-0
Formule moléculaire C8H8Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 191.05
Numéro MDL MFCD00800674
Clé InChI ZBQPKQUIKJDGIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorophenethyl alcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethanol, 2,6-dichlorophenethylalcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethan-1-ol, 2,6-dichlorophenethanol, benzeneethanol, 2,6-dichloro, acmc-209hha, 2,6-dichlorobenzeneethanol, ksc493m0h, benzeneethanol,2,6-dichloro
CID PubChem 2734100
Nom IUPAC 2-(2,6-dichlorophényl)éthanol
SMILES OCCC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorophenethyl alcohol
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 59°C to 65°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 191.06
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes