Learn More
2,6-Dichlorophénol, 99%
Code produit 10192470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10192470 100 g Flacon en verre 100g
10040880 25 g Flacon en verre 25g
10539240 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10192470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113591000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 87-65-0 | C6H4Cl2O | 163,00 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-65-0
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00002176
Clé InChI HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorfenol, 2,6-dichlorphenol, rcra waste number u082, 2,6-dichloro-phenol, 2,6-dichlorfenol czech, unii-q7e9k52w7e, 2,6 dichlorophenol, ccris 2511, 2,6-dcp
CID PubChem 6899
ChEBI CHEBI:28457
Nom IUPAC 2,6-dichlorophénol
SMILES OC1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorophenol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65.0°C to 68.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 218.0°C to 220.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3OH
Quantité 100 g
Beilstein 06, 190
Merck Index 15, 3083
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.9g/L (25°C). Other solubilities: soluble in petroleum ether,benzene,diethyl ether,and ethanol
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichlorophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement