Learn More
2,6-Dichlorophénolindophénol (Grade Technique), TRC
Code produit 30366845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30366845 100 mg -
30350309 500 mg -
30351090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30366845 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC177310100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 956-48-9
Formule moléculaire C12H7Cl2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 268.1
Synonyme 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2,6-dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-, ndophenol, 2,6-dichloro- (8CI), 2,6-Dichloro-4-[(4-hydroxyphenyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dichloroindophenol, DCIP, DCPIP, DPIP, Dichloroindophenol, Dichlorophenolindophenol, Dichlorophenylindophenol, Indochlorophenol, Tillmans Reagent, p-Hydroxyphenyl-2,6-dichloro-p-benzoquinoneimine
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-(4-hydroxyphényl)iminocyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES Oc1ccc(cc1)N=C2C=C(Cl)C(=O)C(=C2)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorophenolindophenol (Technical Grade)
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H7Cl2NO2/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7/h1-6,16H
Poids de la formule 266.9854