Learn More
éisocyanate de 2,6-dichlorophényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348425 5 g 5g
11338425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10421.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 39920-37-1 | C7H3Cl2NO | 188.007 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39920-37-1
Formule moléculaire C7H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 188.007
Numéro MDL MFCD00002003
Clé InChI HMVKMAMIRAVXAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorophenyl isocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isocyanato, 2,6-dichlorophenylisocyanate, isocyanic acid 2,6-dichlorophenyl ester, pubchem23916, acmc-1ailv, 2,6 dichlorophenylisocyanate, 2,6-dichlorobenzenisocyanate, 2,6dichlorophenyl isocyanate, 1,3-dichloro-2-isocyanato-benzene
CID PubChem 604537
Nom IUPAC 1,3-dichloro-2-isocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N=C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorophenyl isocyanate
Point de fusion 42°C to 46°C
Point d’ébullition 101°C (5 mmHg)
Point d’éclair 76°C (168°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2250
Beilstein 608323
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté 98%