Learn More
Isothiocyanate de 2,6-dichlorophényle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333306 5 g 5g
11323306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12672.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6590-95-0 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6590-95-0
Formule moléculaire C7H3Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 204.07
Numéro MDL MFCD00041056
Clé InChI SUCGVQHNGIQXGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,6-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato, 1,3-dichloro-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1,3-dichloro-2-isothiocyanato, c7h3c12ns, 2,6-dichlorobenzenisothiocyanate, 2,6-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,3-dichloro-2-thioisocyanato-benzene, 2,6-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
CID PubChem 123239
Nom IUPAC 1,3-dichloro-2-isothiocyanatobenzène
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1N=C=S
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Point de fusion 42°C to 44°C
Point d’ébullition 122°C to 124°C (8 mmHg)
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 639061
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 204.08
Pourcentage de pureté ≥98%