Learn More
(2,6-Dichlorophényl)méthanamine, TRC
Code produit 30377081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377081 2.5 g 2.50g
30372392 1 g -
30376068 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30377081 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4378402.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6575-27-5
Formule moléculaire C7H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 176.04
Synonyme 2,6-Dichlorobenzylamine, 2,6-Dichlorobenzenemethanamine
SMILES NCc1c(Cl)cccc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (2,6-Dichlorophenyl)methanamine
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H,4,10H2
Poids de la formule 174.9956