Learn More
Acide 2,6-dichlorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11424060 5 g 5g
11499287 25 g 25g
11409297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11424060 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21354.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6575-24-2 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6575-24-2
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.034
Numéro MDL MFCD00004320
Clé InChI SFAILOOQFZNOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorophenylacetic acid, 2-2,6-dichlorophenyl acetic acid, 2,6-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro benzeneacetic acid, 2,6-dichlorophenylaceticacid, unii-k8g025cx8w, 2,6-dichlorobenzeneaceticacid, 2cl
CID PubChem 81058
Nom IUPAC Acide 2-(2,6-dichlorophényl)acétique
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorophenylacetic acid
Point de fusion 158°C to 161°C
Quantité 5 g
Beilstein 1952744
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté 98%