Learn More
2,6-dichlorophénylacétonitrile, 97 %, Acros Organics
Code produit 10133110 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10133110 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10133110 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155080250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorophenylacetonitrile
Note relative au nom 97%
CAS 3215-64-3
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74.0°C to 77.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H5Cl2N
Formule linéaire Cl2C6H3CH2CN
Numéro MDL MFCD00001901
Quantité 25 g
Synonyme 2,6-dichlorophenylacetonitrile, 2,6-dichlorobenzyl cyanide, 2-2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro, acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2-2,6-dichlorophenyl ethanenitrile
Clé InChI AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)Cl
Nom IUPAC 2-(2,6-dichlorophényl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 186.04
CID PubChem 76678
Poids de la formule 186.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline