Learn More
2,6-dichlorophénylacétonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11428867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428867 500 g 500g
11408867 25 g 25g
11418867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19983.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3215-64-3
Formule moléculaire C8H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 186.035
Numéro MDL MFCD00001901
Clé InChI AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorophenylacetonitrile, 2,6-dichlorobenzyl cyanide, 2-2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro, acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2-2,6-dichlorophenyl ethanenitrile
CID PubChem 76678
Nom IUPAC 2-(2,6-dichlorophényl)acétonitrile
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorophenylacetonitrile
Point de fusion 74°C to 77°C
Odeur Characteristic
Quantité 500 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1910482
Poids de la formule 186.04
Pourcentage de pureté 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.