Learn More
2,6-Dichlorophénylacétonitrile, TRC
Code produit 30376143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376143 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4740381G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorophenylacetonitrile
CAS 3215-64-3
Formule moléculaire C8H5Cl2N
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1CC#N
Nom IUPAC 2-(2,6-dichlorophényl)Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 186.04
Poids de la formule 184.98