Learn More
Acide de 2,6-dichlorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10127982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10127982 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10517323 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10127982 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AC35911CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73852-17-2
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.81
Numéro MDL MFCD00064869
Clé InChI CXDPUSMFYPQXCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorobenzeneboronic acid, 2,6-dichlorophenyl boronic acid, 2,6-dichlorophenylboronicacid, 2,6-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dichlorophenyl, pubchem7938, acmc-1bc3m, ksc489k8l, 2,6-dichloro-phenylboronic acid
CID PubChem 2734332
Nom IUPAC Acide (2,6-dichlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorophenylboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190.82
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre