Learn More
Acide 2,6-dichlorophénylboronique, 98 %, Thermo Scientific™™
Code produit 10383032 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10383032 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10383032 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359115000
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorophenylboronic acid
CAS 73852-17-2
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 153°C to 154°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Numéro MDL MFCD00064869
Quantité 500 mg
Synonyme 2,6-dichlorobenzeneboronic acid, 2,6-dichlorophenyl boronic acid, 2,6-dichlorophenylboronicacid, 2,6-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dichlorophenyl, pubchem7938, acmc-1bc3m, ksc489k8l, 2,6-dichloro-phenylboronic acid
Clé InChI CXDPUSMFYPQXCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Nom IUPAC Acide (2,6-dichlorophényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 190.81
CID PubChem 2734332
Poids de la formule 190.82
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichlorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement