Learn More
Chlorhydrate de 2,6-dichlorophénylhydrazine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10411854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10411854 1 g Flacon en verre ambré 1g
10503754 10 g Flacon en verre ambré 10g
10113164 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10411854 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB08663DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 50709-36-9
Formule moléculaire C6H7Cl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 213.486
Clé InChI CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
CID PubChem 2723909
Nom IUPAC (2,6 -dichlorophényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2, 6-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Cl2C6H3NHNH2·HCl
Quantité 1 g
Poids de la formule 213.49
Pourcentage de pureté 97%