Learn More
Chlorhydrate de 2,6-dichlorophénylhydrazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493984 1 g 1g
11403994 5 g 5g
11413994 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493984 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11968.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 50709-36-9 | C6H7Cl3N2 | 213.486 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50709-36-9
Formule moléculaire C6H7Cl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 213.486
Numéro MDL MFCD00012930
Clé InChI CQNIYLLTIOPFCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-2,6-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,6-dichlorophenyl hydrazine monohydrochloride, hydrazine, 2,6-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 2,6-dichlorophenylhydrazinehydrochloride, acmc-209kpe, ksc491e8j, 2,6-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,6-dichlorophenylhydrazine hcl
CID PubChem 2723909
Nom IUPAC (2,6 -dichlorophényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)NN)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 4569738
Poids de la formule 213.5
Pourcentage de pureté ≥98%