Learn More
2,6-Dichlorophénylthiourée, TRC
Code produit 30380483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30380483 10 g -
30384819 5 g 5g
30370553 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30380483 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD65046010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6590-91-6
Formule moléculaire C7 H6 Cl2 N2 S
Poids moléculaire (g/mol) 221.11
Synonyme 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Nom IUPAC (2,6-dichlorophényl)thiourée
SMILES NC(=S)Nc1c(Cl)cccc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,6-Dichlorophenyl)thiourea
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6Cl2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Poids de la formule 219.9629