Learn More
2,6-Dichloropurine, TRC
Code produit 30387962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387962 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387962 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD435760500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloropurine
CAS 5451-40-1
Formule moléculaire C5 H2 Cl2 N4
Quantité 500 mg
Synonyme 2,6-Dichloropurine
Formule InChI InChI=1S/C5H2Cl2N4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
SMILES Clc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
Nom IUPAC 2,6-dichloro-9H-urine
Poids moléculaire (g/mol) 189
Poids de la formule 187.9657