Learn More
2,6-dichloropyrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11414310
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11414310 5 g 5g
11424310 25 g 25g
11434310 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11414310 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11175.06
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 4774-14-5 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,6-Dichloropyrazine is used in the preparation of pyrazine and pyridine compounds as ATR kinase inhibitors. It is also used in the synthesis of oxacalixarenes containing nitrogen heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-dichloropyrazine est utilisée dans la préparation de composés de pyrazine et de pyridine comme inhibiteurs de l’ATR kinase. Elle est également utilisée dans la synthèse d’oxacalixarènes contenant des hétérocycles d’azote.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides et bases forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4774-14-5
Formule moléculaire C4H2Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.974
Numéro MDL MFCD00006125
Clé InChI LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
CID PubChem 78504
Nom IUPAC 2,6-dichloropyrazine
SMILES C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloropyrazine
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2439
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and methanol.
Poids de la formule 148.98
Pourcentage de pureté 99%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.