Learn More
2,6-dichloropyrazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,6-Dichloropyrazine is used in the preparation of pyrazine and pyridine compounds as ATR kinase inhibitors. It is also used in the synthesis of oxacalixarenes containing nitrogen heterocycles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2,6-dichloropyrazine est utilisée dans la préparation de composés de pyrazine et de pyridine comme inhibiteurs de l’ATR kinase. Elle est également utilisée dans la synthèse d’oxacalixarènes contenant des hétérocycles d’azote.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides et bases forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,6-Dichloropyrazine |
| Point de fusion | 52°C to 56°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2439 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol and methanol. |
| Poids de la formule | 148.98 |
| Pourcentage de pureté | 99% |