Learn More
2,6-Dichloropyrazine, TRC
Code produit 30384621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384621 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD435825100G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloropyrazine
CAS 4774-14-5
Formule moléculaire C4 H2 Cl2 N2
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H
SMILES Clc1cncc(Cl)n1
Nom IUPAC 2,6-dichloropyrazine
Poids moléculaire (g/mol) 148.98
Poids de la formule 147.9595