Learn More
2,6-dichloropyridine-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10673223
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10673223 1 g Flacon en verre ambré 1g
10683223 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10673223 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. RF05052DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 62476-56-6
Formule moléculaire C5H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00023417
Clé InChI MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
CID PubChem 112846
Nom IUPAC 2,6-dichloropyridin-3-amine
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloropyridin-3-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 163.01
Pourcentage de pureté 97%