Learn More
2,6-dichloropyridine-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10683223
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10683223 10 g Flacon en verre ambré 10g
10673223 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10683223 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF05052EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 62476-56-6
Formule moléculaire C5H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 163.00
Numéro MDL MFCD00023417
Clé InChI MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
CID PubChem 112846
Nom IUPAC 2,6-dichloropyridine-3-amine
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichloropyridin-3-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 163.01
Pourcentage de pureté 97%