Learn More
Acide 2,6-dichloropyridine-3-carboxylique, TRC
Code produit 30369094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369094 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369094 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43583325G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 38496-18-3
Formule moléculaire C6 H3 Cl2 N O2
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
Nom IUPAC Acide 2,6-dichloropyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 192
Poids de la formule 190.9541