Learn More
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, TRC
Code produit 30007527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007527 25 g 25g
30007657 5 g 5g
18060530 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007527 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43605525G
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-38-2
Formule moléculaire C6 H2 Cl3 N O
Poids moléculaire (g/mol) 210.45
Synonyme 2,6-Dichloro-4-(chloroimino)cyclohexa-2,5-dienone, 2,6-Dichloro-4-N-chloroquinonimine, 2,6-Dichloro-4-chloroimino-2,5-cyclohexadien-1-one, 2,6-Dichloro-p-benzoquinone-4-chlorimide, 2,6-Dichlorobenzoquinone N-Chloroimine, 2,6-Dichlorobenzoquinone Chloroimide, 2,6-Dichlorobenzoquinone-4-chloroimine, 2,6-Dichloroquinone Chlorimide, 2,6-Dichloroquinone Chloroimide, 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, 2,6-Dichloroquinonechloroimine, Gibbs' Reagent, N,2,6-Trichloro-p-benzoquinoneimine, N,2,6-Trichloro-p-benzoquinonimine, N,2,6-Trichlorobenzoquinone Imine, NSC 6293;
Nom IUPAC 2,6-dichloro-4-chloroiminocyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES ClN=C1C=C(Cl)C(=O)C(=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Poids de la formule 208.9202