Learn More
2,6-dichlorostyrène, 96 %, stab. Avec 0,1 % de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372077
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372077 5 g 5g
11382077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07860.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 28469-92-3 | C8H6Cl2 | 173.04 g/mol
2,6-Dichlorostyrene is used in the preparation of 1,3-dichloro-2-(1,2-dibromo-ethyl)-benzene by bromination reaction using bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-dichlorostyrène est utilisé dans la préparation du 1,3-dichloro-2-(1,2-dibromo-éthyl)-benzène par réaction de bromation avec du brome.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28469-92-3
Formule moléculaire C8H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 173.04
Numéro MDL MFCD00000579
Clé InChI YJCVRMIJBXTMNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorostyrene, 1,3-dichloro-2-vinylbenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-ethenyl, 2,6-dichlorstyrol, acmc-20ao92, 1,3-dichloro-2-vinylbenzene #, 2,6-dichlorostyrene, stabilized 5g
CID PubChem 34254
Nom IUPAC 1,3-dichloro-2-éthénylbenzène
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorostyrene
Note relative au nom stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Densité 1.266
Point d’ébullition 88°C to 90°C (8 mmHg)
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.574
Quantité 5 g
Beilstein 1931527
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 173.04
Pourcentage de pureté 96%