Learn More
2,6-dichlorothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485263 25 g 25g
11475263 5 g 5g
11495263 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12854.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 24966-39-0 | C6H3Cl2S | 178.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24966-39-0
Formule moléculaire C6H3Cl2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.05
Numéro MDL MFCD00004833
Clé InChI JBISHCXLCGVPGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,6-dichlorothiophenol, 2,6-dichlorobenzene-1-thiol, 2,6-dichloro thiophenol, benzenethiol, 2,6-dichloro, pubchem6802, 2,6-dichloro-benzenethiol, acmc-209gg5, benzenethiol,2,6-dichloro
CID PubChem 90671
Nom IUPAC 2,6-dichlorobenzénéthiol
SMILES [S-]C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorothiophenol
Point de fusion 46°C to 50°C
Point d’ébullition 101°C to 103°C (14 mmHg)
Point d’éclair 112°C (233°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 25 g
Beilstein 2082400
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 179.07
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.