Learn More
2,6-dichlorotoluène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435927 500 g 500g
11415927 25 g 25g
11425927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24463.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118-69-4 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
2,6-Dichlorotoluene is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-dichlorotoluène est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-69-4
Formule moléculaire C7H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 161.025
Numéro MDL MFCD00000576
Clé InChI DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
CID PubChem 8368
Nom IUPAC 1,3-dichloro-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Dichlorotoluene
Point de fusion 2°C
Densité 1.254
Point d’ébullition 196°C to 203°C
Point d’éclair 82°C (179°F)
Indice de réfraction 1.551
Quantité 500 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1907194
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 161.03
Pourcentage de pureté 99%