Learn More
2,6-Dichlorotoluène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10590371 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10590371 100 mL Flacon en verre 100mL
10142380 500 mL Flacon en verre 500mL
10541184 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10590371 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113791000
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 118-69-4 | C7H6Cl2 | 161.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-69-4
Formule moléculaire C7H6Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 161.03
Numéro MDL MFCD00000576
Clé InChI DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
CID PubChem 8368
Nom IUPAC 1,3-dichloro-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 6-Dichlorotoluene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 2°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 196°C to 203°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3Cl2
Indice de réfraction 1.5500 to 1.552
Quantité 100 mL
Beilstein 05, 296
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: 24mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Poids de la formule 161.03
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,6-Dichlorotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.