Learn More
2,6-Diéthylaniline-d15, CDN
Code produit 30323948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323948 0.5 g 0.50g
30322357 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30323948 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND30230.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,6-Diethylaniline-D15
CAS 285132-89-0
Formule moléculaire C10 D15 N
Quantité 0.5 g
Synonyme Benzen-3,4,5-d3-amine-d2, 2,6-di(ethyl-d5)- (9 CI), 2,6-Di(ethyl-d5)benzen-3,4,5-d3-amine-d2, 2,6-Diethylaniline-d15, 2,6-Diethylaniline-D15, 2,6-Diethylbenzenamine-d15
Formule InChI InChI=1 S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7 H,3-4,11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5 D,6 D,7 D/hD2
SMILES [2 H]N([2 H])c1c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC N,N,3,4,5-pentadéno-2,6-bis(1,1,2,2,2-pentadénométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 164.3252
Poids de la formule 164,2146 g/mol
Pourcentage de pureté 97 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique